Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Chlorodimethyl[3-(2,3,4,5,6-pentafluorophenyl)propyl]silane ≥95.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 1-[3-(Chlorodimethylsilyl)propyl]-2,3,4,5,6-pentafluorobenzene, Dimethyl[3-(2,3,4,5,6-pentafluorophenyl)propyl]silyl Chloride

C2700-5G
TCIAC2700-5GEA 148 EUR InStock
TCIAC2700-5G
Chlorodimethyl[3-(2,3,4,5,6-pentafluorophenyl)propyl]silane ≥95.0% (par GC)
Chlorodimethyl[3-(2,3,4,5,6-pentafluorophenyl)propyl]silane


Formule: C₁₁H₁₂ClF₅Si
MW: 302,74 g/mol
Numéro MDL: MFCD00054911
Numéro CAS: 157499-19-9
ONU: 2987
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid to cloudy liquid
Purity (GC) min. 95.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité