Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1-Cyclohexenylboronic acid pinacol ester ≥95.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: 1-Cyclohexeneboronic acid pinacol ester, 2-(Cyclohex-1-en-1-yl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 1-Cyclohexene-1-boronic acid pinacol ester

C2707-1G
TCIAC2707-1GEA 101 EUR InStock
TCIAC2707-1G
1-Cyclohexenylboronic acid pinacol ester ≥95.0% (par GC)
1-Cyclohexenylboronic acid pinacol ester


Formule: C₁₂H₂₁BO₂
MW: 208,1049 g/mol
Point d'éclair: 103°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD05663845
Numéro CAS: 141091-37-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité