Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

4H-Cyclopenta[1,2-b:5,4-b']dithiophen-4-one ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: Cyclopenta[2,1-b:3,4-b']dithiophen-4-one

C2715-200MG
TCIAC2715-200MGEA 107 EUR InStock
TCIAC2715-200MG
4H-Cyclopenta[1,2-b:5,4-b']dithiophen-4-one ≥98.0% (par GC)
4H-Cyclopenta[1,2-b:5,4-b']dithiophen-4-one


Formule: C₉H₄OS₂
MW: 192,25 g/mol
Numéro MDL: MFCD16619150
Numéro CAS: 25796-77-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Orange to Amber to Dark red powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 134.0 to 138.0 deg-C

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité