Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Chloro-5-hydroxybenzoic acid ≥97.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention

C2724-1G
TCIAC2724-1GEA 75.9 EUR InStock
TCIAC2724-1G
2-Chloro-5-hydroxybenzoic acid ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
2-Chloro-5-hydroxybenzoic acid


Formule: C₇H₅ClO₃
MW: 172,57 g/mol
Numéro MDL: MFCD04038818
Numéro CAS: 56961-30-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Melting point 178.0 to 182.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité