Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

N-[(9S)-8-ɑ-Cinchonan-9-yl]quinoline-8-sulphonamide ≥98.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: (S)-N-8-Quinolinesulphonyl-(quinolin-4-yl)(8-vinylquinuclidin-2-yl)methanamine

C2728-100MG
TCIAC2728-100MGEA 124 EUR InStock
TCIAC2728-100MG
N-[(9S)-8-ɑ-Cinchonan-9-yl]quinoline-8-sulphonamide ≥98.0% (par HPLC)
N-[(9S)-8-ɑ-Cinchonan-9-yl]quinoline-8-sulphonamide


Formule: C₂₈H₂₈N₄O₂S
MW: 484,62 g/mol
Point de fusion: 260°C
Numéro CAS: 1440939-88-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Elemental analysis (Nitrogen) 10.80 to 12.00 %
Specific rotation [a]20/D +108 to +114 deg (C=1, CHCl3)

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité