Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Celastrol ≥98.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: Tripterin

C2737-25MG
TCIAC2737-25MGEA 303 EUR InStock
TCIAC2737-25MG
Celastrol ≥98.0% (par HPLC)
Celastrol


Formule: C₂₉H₃₈O₄
MW: 450,62 g/mol
Point de fusion: 203°C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD03424073
Numéro CAS: 34157-83-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Specific rotation -360 to -380 deg (C=0.1, CHCl3)

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité