Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3,5-Difluoropyridine-2-carbonitrile ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3,5-Difluoropicolinonitrile, 2-Cyano-3,5-difluoropyridine

C2753-1G
TCIAC2753-1GEA 33 EUR InStock
TCIAC2753-1G
3,5-Difluoropyridine-2-carbonitrile ≥98.0% (par GC)
3,5-Difluoropyridine-2-carbonitrile


Formule: C₆H₂F₂N₂
MW: 140,09 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD03788759
Numéro CAS: 298709-29-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 30.0 to 34.0 deg-C

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité