Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Chloro-3-nitrophenyl methyl sulphone ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI

C2759-5G
TCIAC2759-5GEA 93.5 EUR InStock
TCIAC2759-5G
4-Chloro-3-nitrophenyl methyl sulphone ≥98.0% (par GC)
4-Chloro-3-nitrophenyl methyl sulphone


Formule: C₇H₆ClNO₄S
Numéro MDL: MFCD00039754
Numéro CAS: 97-07-4
EINECS: 202-557-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 123.0 to 127.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité