Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3-Chloro-1-(4-méthoxyphényl)-1-propanone ≥95.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3-Chloro-1-(4-methoxyphenyl)propan-1-one

C2784-1G
TCIAC2784-1GEA 70.4 EUR InStock
TCIAC2784-1G
3-Chloro-1-(4-méthoxyphényl)-1-propanone ≥95.0% (par GC)
3-Chloro-1-(4-méthoxyphényl)-1-propanone


Formule: C₁₀H₁₁ClO₂
MW: 198,65 g/mol
Numéro MDL: MFCD00236602
Numéro CAS: 35999-20-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Melting point 61.0 to 65.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité