3-Cyano-1-ethyl-6-hydroxy-4-methyl-2-pyridone ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 3-Cyano-1-ethyl-6-hydroxy-3-picoline, 1-Ethyl-1,2-dihydro-6-hydroxy-4-methyl-2-oxo-3-pyridinecarbonitrile
C2785-25G
TCIAC2785-25GEA 31.9 EUR InStock
TCIAC2785-25G
3-Cyano-1-ethyl-6-hydroxy-4-methyl-2-pyridone ≥98.0% (par HPLC, azote total)
3-Cyano-1-ethyl-6-hydroxy-4-methyl-2-pyridone
Formule: C₉H₁₀N₂O₂
MW: 178,19 g/mol
Numéro MDL: MFCD00142624
Numéro CAS: 28141-13-1
EINECS: 248-865-5
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light red powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité