Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

5-[4-[3-Chloro-4-(3-fluorobenzyloxy)anilino]-6-quinazolinyl]furan-2-carboxaldehyde ≥97.0% (par HPLC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI

C2786-5G
TCIAC2786-5GEA 159 EUR InStock
TCIAC2786-5G
5-[4-[3-Chloro-4-(3-fluorobenzyloxy)anilino]-6-quinazolinyl]furan-2-carboxaldehyde ≥97.0% (par HPLC, analyse par titration)
5-[4-[3-Chloro-4-(3-fluorobenzyloxy)anilino]-6-quinazolinyl]furan-2-carboxaldehyde


Formule: C₂₆H₁₇ClFN₃O₃
MW: 473,89 g/mol
Numéro MDL: MFCD10565688
Numéro CAS: 231278-84-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
Melting point 227.0 to 231.0 deg-C

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité