Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Calcium dobesilate hydrate ≥98.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Calcium 2,5-Dihydroxybenzenesulphonate, 2,5-Dihydroxybenzenesulphonic acid Calcium salt

C2789-1G
TCIAC2789-1GEA 94.6 EUR InStock
TCIAC2789-1G
Calcium dobesilate hydrate ≥98.0% (par HPLC)
Calcium dobesilate hydrate


Formule: C₆H₆O₅S
MW: 418,40 g/mol
Numéro MDL: MFCD00867249
Numéro CAS: 117552-78-0
EINECS: 243-531-5
Merck Index: 14,03394
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Chelometric Titration) min. 95.0 % (calcd.on anh.substance)
Water 3.0 to 7.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité