Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

7-Chloro-4H-3,1-benzoxazine-2,4(1H)-dione ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 7-Chloro-1H-benzo[d][1,3]oxazine-2,4-dione, 7-Chloro-2H-3,1-benzoxazine-2,4(1H)-dione

C2790-1G
TCIAC2790-1GEA 35.2 EUR InStock
TCIAC2790-1G
7-Chloro-4H-3,1-benzoxazine-2,4(1H)-dione ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
7-Chloro-4H-3,1-benzoxazine-2,4(1H)-dione


Formule: C₈H₄ClNO₃
MW: 197,58 g/mol
Numéro MDL: MFCD00090431
Numéro CAS: 40928-13-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité