Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Cellotetraose ≥94.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: D-(+)-Cellotetraose, Glc beta(1-4)Glc beta(1-4)Glc beta(1-4)Glc

C2796-10MG
TCIAC2796-10MGEA 195 EUR InStock
TCIAC2796-10MG
Cellotetraose ≥94.0% (par HPLC)
Cellotetraose


Formule: C₂₄H₄₂O₂₁
MW: 666,58 g/mol
Point de fusion: 253°C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00079079
Numéro CAS: 38819-01-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) (CAD) min. 94.0 area%
Specific rotation [a]20/D +17.0 to +20.0 deg (C=1,H2O)

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité