Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Chlorobenzofuro[3,2-d]pyrimidine ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI

C2800-200MG
TCIAC2800-200MGEA 79.2 EUR InStock
TCIAC2800-200MG
4-Chlorobenzofuro[3,2-d]pyrimidine ≥98.0% (par GC)
4-Chlorobenzofuro[3,2-d]pyrimidine


Formule: C₁₀H₅ClN₂O
MW: 204,6100 g/mol
Numéro MDL: MFCD00763943
Numéro CAS: 39876-88-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 144.0 to 148.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité