Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4'-Chloro-3'-(trifluorméthyl)acétophénone ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-Chloro-3-(trifluoromethyl)acetophenone

C2821-5G
TCIAC2821-5GEA 45.1 EUR InStock
TCIAC2821-5G
4'-Chloro-3'-(trifluorméthyl)acétophénone ≥98.0% (par GC)
4'-Chloro-3'-(trifluorméthyl)acétophénone


Formule: C₉H₆ClF₃O
MW: 222,59 g/mol
Numéro MDL: MFCD03094146
Numéro CAS: 129825-11-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 60.0 to 64.0 deg-C

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité