Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

(1,5-Cyclooctadiene)(pyridine)(tricyclohexylphosphine)iridium(I) hexafluorophosphate

Fournisseur: TCI
Attention

C2824-100MG
TCIAC2824-100MGEA 101 EUR InStock
TCIAC2824-100MG
(1,5-Cyclooctadiene)(pyridine)(tricyclohexylphosphine)iridium(I) hexafluorophosphate
(1,5-Cyclooctadiene)(pyridine)(tricyclohexylphosphine)iridium(I) hexafluorophosphate


Formule: C₃₁H₅₀F₆IrNP₂
Numéro MDL: MFCD00075097
Numéro CAS: 64536-78-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Elemental analysis (Nitrogen) 1.50 to 1.80 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité