Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Copper(II) bis(trifluoromethanesulphonyl)imide ≥96.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Bis(trifluoromethanesulphonyl)imide Copper(II) salt, Copper(II) triflimide, Copper(II) bis(trifluoromethylsulphonyl)imide

C2827-1G
TCIAC2827-1GEA 103 EUR InStock
TCIAC2827-1G
Copper(II) bis(trifluoromethanesulphonyl)imide ≥96.0% (par analyse titrimétrique)
Copper(II) bis(trifluoromethanesulphonyl)imide


Formule: C₄CuF₁₂N₂O₈S₄
MW: 623,82 g/mol
Numéro CAS: 162715-14-2
ONU: 1759
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Green to Blue powder to crystal
Purity (Chelometric Titration) min. 96.0 %
Purity (Ion exchange titration) min. 96.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité