Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Coumarin 6H ≥96.0% (par HPLC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Synonyms: 2,3,5,6-1H,4H-Tetrahydroquinolizino[9,9a,1-gh]coumarin, 2,3,6,7-Tetrahydro-1H-pyrano[2,3-f]pyrido[3,2,1-ij]quinolin-11(5H)-one

C2836-200MG
TCIAC2836-200MGEA 101 EUR InStock
TCIAC2836-200MG
Coumarin 6H ≥96.0% (par HPLC, analyse par titration)
Coumarin 6H


Formule: C₁₅H₁₅NO₂
MW: 241,29 g/mol
Numéro MDL: MFCD00227485
Numéro CAS: 58336-35-9
EINECS: 261-213-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 96.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 96.0 %
Melting point 128.0 to 132.0 deg-C

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité