Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Cefditoren pivoxil ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Synonyms: (6R,7R)-(pivaloyloxy)methyl 7-((Z)-2-(2-aminothiazol-4-yl)-2-(methoxyimino)acetamido)-3-((Z)-2-(4-methylthiazol-5-yl)vinyl)-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylate

C2856-200MG
TCIAC2856-200MGEA 182 EUR InStock
TCIAC2856-200MG
Cefditoren pivoxil ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Cefditoren pivoxil


Formule: C₂₅H₂₈N₆O₇S₃
MW: 620,71 g/mol
Numéro MDL: MFCD00933166
Numéro CAS: 117467-28-4
Merck Index: 14,01921
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D -45.0 to -52.0 deg (C=0.5, MeOH)
Water max. 1.5 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité