Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Coumarin 343

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2,3,6,7-Tetrahydro-11-oxo-1H,5H,11H-[1]benzopyrano[6,7,8-ij]quinolizine-10-carboxylic Acid, 11-oxo-2,3,5,6,7,11-Hexahydro-1H-pyrano[2,3-f]pyrido[3,2,1-ij]quinoline-10-carboxylic acid

C2899-200MG
TCIAC2899-200MGEA 135 EUR InStock
TCIAC2899-200MG
Coumarin 343
Coumarin 343


Formule: C₁₆H₁₅NO₄
MW: 285,30 g/mol
Numéro MDL: MFCD00051335
Numéro CAS: 55804-65-4
EINECS: 259-824-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Lambda max. 444.0 to 448.0 nm (EtOH)
Absorbance (E1%1cm) min. 1400 (EtOH, 444 to 448 nm)

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité