Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Coumarin 545 ≥97.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 10-(2-Benzothiazolyl)-2,3,6,7-tetrahydro-1H,5H,11H-[1]benzopyrano[6,7,8-ij]quinolizin-11-one

C2900-200MG
TCIAC2900-200MGEA 114 EUR InStock
TCIAC2900-200MG
Coumarin 545 ≥97.0% (par HPLC)
Coumarin 545


Formule: C₂₂H₁₈N₂O₂S
MW: 374,46 g/mol
Numéro CAS: 85642-11-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Gray to Dark purple to Black powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 95.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité