Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1,2,4,5-Cyclohexanetetracarboxylic dianhydride ≥98.0% (par analyse titrimétrique), purifié par sublimation

Fournisseur: TCI
Attention

C2919-1G
TCIAC2919-1GEA 28.6 EUR InStock
TCIAC2919-1G
1,2,4,5-Cyclohexanetetracarboxylic dianhydride ≥98.0% (par analyse titrimétrique), purifié par sublimation
1,2,4,5-Cyclohexanetetracarboxylic dianhydride


Formule: C₁₀H₈O₆
Point de fusion: 240°C
Numéro MDL: MFCD13704912
Numéro CAS: 2754-41-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=986ff8018a48fd7b744deea430b23e15ca3bce41&vid=cb8719ebcfe0231b8d6134e69531a489e6b84574&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Anilin Method) min. 98.0 %
Solubility in Acetone almost transparency

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité