Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

6-[(3-Chloropropyl)amino]-1,3-dimethyluracil ≥98.0% (par HPLC, azote total)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 6-((3-Chloropropyl)amino)-1,3-dimethylpyrimidine-2,4(1H,3H)-dione

C2929-1G
TCIAC2929-1GEA 70.4 EUR InStock
TCIAC2929-1G
6-[(3-Chloropropyl)amino]-1,3-dimethyluracil ≥98.0% (par HPLC, azote total)
6-[(3-Chloropropyl)amino]-1,3-dimethyluracil


Formule: C₉H₁₄ClN₃O₂
MW: 231,68 g/mol
Numéro MDL: MFCD00453355
Numéro CAS: 34654-81-4
EINECS: 252-129-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 156.0 to 160.0 deg-C

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité