Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Chloro-3-(trifluorométhyl)benzylamine ≥95.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Danger

C2935-1G
TCIAC2935-1GEA 143 EUR InStock
TCIAC2935-1G
2-Chloro-3-(trifluorométhyl)benzylamine ≥95.0% (par GC, analyse par titration)
2-Chloro-3-(trifluorométhyl)benzylamine


Formule: C₈H₇ClF₃N
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD04115990
Numéro CAS: 39226-96-5
ONU: 3259
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Orange powder to lump
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 95.0 %
Melting point 36.0 to 40.0 deg-C

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité