Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Chloro-6-methyl-2-(methylthio)pyrimidine ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-chloro-6-methyl-2-(methylsulphanyl)pyrimidine, 4-Chloro-6-methyl-2-methylthiopyrimidine

C2952-1G
TCIAC2952-1GEA 395 EUR InStock
TCIAC2952-1G
4-Chloro-6-methyl-2-(methylthio)pyrimidine ≥98.0% (par GC)
4-Chloro-6-methyl-2-(methylthio)pyrimidine


Formule: C₆H₇ClN₂S
MW: 174,65 g/mol
Point d'ébullition: 147°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00023233
Numéro CAS: 17119-73-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 38.0 to 42.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité