Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1-Chloro-2,6-difluoro-3-nitrobenzène ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 3-Chloro-2,4-difluoronitrobenzene, 2-Chloro-1,3-difluoro-4-nitrobenzene

C2964-5G
TCIAC2964-5GEA 78.1 EUR InStock
TCIAC2964-5G
1-Chloro-2,6-difluoro-3-nitrobenzène ≥98.0% (par GC)
1-Chloro-2,6-difluoro-3-nitrobenzène


Formule: C₆H₂ClF₂NO₂
MW: 193,54 g/mol
Numéro MDL: MFCD00042201
Numéro CAS: 3847-58-3
EINECS: 411-980-8
ONU: 1759
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 45.0 to 49.0 deg-C

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité