Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3-Chloro-4-iodopyridine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention

C2971-1G
TCIAC2971-1GEA 286 EUR InStock
TCIAC2971-1G
3-Chloro-4-iodopyridine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
3-Chloro-4-iodopyridine


Formule: C₅H₃ClIN
MW: 239,44 g/mol
Numéro MDL: MFCD00272199
Numéro CAS: 77332-79-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=482d8ea86c1fbdcbd3f81b0d98dfd5dba405607f&vid=482d8ea86c1fbdcbd3f81b0d98dfd5dba405607f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 105.0 to 109.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité