Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Chlorobis(cyclooctene)iridium(I) dimer ≥97.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Chlorobis(cyclooctene)iridium(I)dimer

C2985-200MG
TCIAC2985-200MGEA 146 EUR InStock
TCIAC2985-200MG
Chlorobis(cyclooctene)iridium(I) dimer ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Chlorobis(cyclooctene)iridium(I) dimer


Formule: C₃₂H₅₆Cl₂Ir₂
MW: 896,134 g/mol
Numéro MDL: MFCD00213465
Numéro CAS: 12246-51-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (Argentmetric Titration) min. 97.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité