Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

5,10,15,20-Tetraphenyl-21H,23H-porphine copper(II) ≥85.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI
Synonyms: Copper TPP, Copper(II) Tetraphenylporphyrin, Copper meso-tetraphenylporphine, Copper(II) TPP, 5,10,15,20-Tetraphenyl-21H,23H-porphine Copper(II)

C2987-1G
TCIAC2987-1GEA 162 EUR InStock
TCIAC2987-1G
5,10,15,20-Tetraphenyl-21H,23H-porphine copper(II) ≥85.0% (par analyse titrimétrique)
5,10,15,20-Tetraphenyl-21H,23H-porphine copper(II)


Formule: C₄₄H₂₈CuN₄
MW: 676,27 g/mol
Numéro MDL: MFCD00148862
Numéro CAS: 14172-91-9
EINECS: 238-019-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Green to Dark green to Dark blue powder to crystal
Purity (Chelometric Titration) min. 85.0 %
Molar extinction coefficient min. 450000 (THF, 412 to 417nm)

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité