Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

5-Chloropyrazine-2-carboxylic acid ≥98.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI

C3002-1G
TCIAC3002-1GEA 67.1 EUR InStock
TCIAC3002-1G
5-Chloropyrazine-2-carboxylic acid ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
5-Chloropyrazine-2-carboxylic acid


Formule: C5H3ClN2O2
MW: 158,54 g/mol
Numéro MDL: MFCD09033269
Numéro CAS: 36070-80-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 96.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité