Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

5-Chloro-2-phenylimidazole-4-carboxaldehyde ≥97.0% (par HPLC, azote total)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 5-Chloro-2-phenyl-1H-imidazole-4-carboxaldehyde

C3018-5G
TCIAC3018-5GEA 244 EUR InStock
TCIAC3018-5G
5-Chloro-2-phenylimidazole-4-carboxaldehyde ≥97.0% (par HPLC, azote total)
5-Chloro-2-phenylimidazole-4-carboxaldehyde


Formule: C₁₀H₇ClN₂O
MW: 206,629 g/mol
Numéro MDL: MFCD01935953
Numéro CAS: 60367-52-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Orange to Amber to Dark red powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 97.0 %
Melting point 169.0 to 173.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité