Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-(3-Chloropropyl)-1,3-dioxolanne ≥97.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: 2-(3-chloropropyl)-1,3-dioxolane, 4-Chlorobutyraldehyde ethylene Acetal

C3033-5G
TCIAC3033-5GEA 134 EUR InStock
TCIAC3033-5G
2-(3-Chloropropyl)-1,3-dioxolanne ≥97.0% (par GC)
2-(3-Chloropropyl)-1,3-dioxolanne


Formule: C₆H₁₁ClO₂
MW: 150,6 g/mol
Point d'ébullition: 53°C
Point d'éclair: 79°C
Numéro MDL: MFCD00043135
Numéro CAS: 16686-11-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Brown clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité