Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Chloro-7-tosyl-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine ≥96.0% (par HPLC, azote total)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-Chloro-7-tosyl-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine, 4-Chloro-7-(p-toluenesulphonyl)-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine

C3036-1G
TCIAC3036-1GEA 78.1 EUR InStock
TCIAC3036-1G
4-Chloro-7-tosyl-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine ≥96.0% (par HPLC, azote total)
4-Chloro-7-tosyl-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine


Formule: C₁₃H₁₀ClN₃O₂S
MW: 307,7600 g/mol
Numéro MDL: MFCD09907939
Numéro CAS: 479633-63-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 96.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 96.0 %
Melting point 145.0 to 149.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité