Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Chlorobis(ethylene)iridium(I) Dimer ≥95.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Dichlorotetra(ethylene)diiridium(I), Chlorobis(ethylene)iridium(I) dimer

C3041-100MG
TCIAC3041-100MGEA 176 EUR InStock
TCIAC3041-100MG
Chlorobis(ethylene)iridium(I) Dimer ≥95.0% (par analyse titrimétrique)
Chlorobis(ethylene)iridium(I) Dimer


Formule: C₈H₁₆Cl₂Ir₂
MW: 567,55 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD28976162
Numéro CAS: 39722-81-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Amber to Brown powder to crystal
Purity (Argentmetric Titration) min. 95.0 %
iridium 65.0 to 71.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité