Coumarin 478 ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 2,3,6,7,10,11-Hexahydro-1H,5H-cyclopenta[3,4][1]benzopyrano[6,7,8-ij]quinolizin-12(9H)-one
C3043-200MG
TCIAC3043-200MGEA 117 EUR InStock
TCIAC3043-200MG
Coumarin 478 ≥98.0% (par HPLC)
Coumarin 478
Formule: C₁₈H₁₉NO₂
MW: 281,36 g/mol
Numéro MDL: MFCD00041949
Numéro CAS: 41175-45-5
EINECS: 255-246-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Melting point 145.0 to 151.0 deg-C
Lambda max. 380.0 to 386.0 nm (EtOH)
Absorbance (E1%1cm) min. 780 (EtOH, 380.0 to 386.0 nm)
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité