Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Coumarin 498 ≥98.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: 2,3,6,7-Tetrahydro-10-(methylsulphonyl)-1H,5H,11H-[1]benzopyrano[6,7,8-ij]quinolizin-11-one

C3044-200MG
TCIAC3044-200MGEA 136 EUR InStock
TCIAC3044-200MG
Coumarin 498 ≥98.0% (par HPLC)
Coumarin 498


Formule: C₁₆H₁₇NO₄S
MW: 319,38 g/mol
Point de fusion: 193°C
Numéro CAS: 87331-48-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Elemental analysis (Nitrogen) 4.00 to 4.60 %
Lambda max. 427.0 to 435.0 nm (EtOH)
Absorbance (E1%1cm) min. 1250 (EtOH, 427.0 to 435.0 nm)

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité