Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Coumarin 521T ≥98.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: 10-Acetyl-2,3,6,7-tetrahydro-1,1,7,7-tetramethyl-1H,5H,11H-[1]benzopyrano[6,7,8-ij]quinolizin-11-one

C3046-200MG
TCIAC3046-200MGEA 127 EUR InStock
TCIAC3046-200MG
Coumarin 521T ≥98.0% (par HPLC)
Coumarin 521T


Formule: C₂₁H₂₅NO₃
MW: 339,44 g/mol
Numéro CAS: 114768-72-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Elemental analysis (Nitrogen) 3.90 to 4.40 %
Lambda max. 445.0 to 455.0 nm (EtOH)
Absorbance (E1%1cm) min. 1300 (EtOH, 445.0 to 455.0 nm)

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité