Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Coumarin 525 ≥97.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: 10-(2-Benzoxazolyl)-2,3,6,7-tetrahydro-1H,5H,11H-[1]benzopyrano[6,7,8-ij]quinolizin-11-one

C3047-200MG
TCIAC3047-200MGEA 136 EUR InStock
TCIAC3047-200MG
Coumarin 525 ≥97.0% (par HPLC)
Coumarin 525


Formule: C₂₂H₁₈N₂O₃
MW: 358,40 g/mol
Point de fusion: 278°C
Numéro CAS: 87331-47-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Elemental analysis (Nitrogen) 7.50 to 8.30 %
Lambda max. 458.0 to 468.0 nm (EtOH)
Absorbance (E1%1cm) min. 1550 (EtOH, 458.0 to 468.0 nm)

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité