Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

6-Chloro-m-anisidine ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Danger

C3053-5G
TCIAC3053-5GEA 57.2 EUR InStock
TCIAC3053-5G
6-Chloro-m-anisidine ≥98.0% (par GC)
6-Chloro-m-anisidine


Formule: C₇H₈ClNO
MW: 157,6 g/mol
Point d'ébullition: 258°C
Numéro MDL: MFCD00047830
Numéro CAS: 2401-24-3
EINECS: 219-277-6
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité