Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Coumarin 337 ≥98.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 11-Oxo-2,3,6,7-tetrahydro-1H,5H,11H-pyrano[2,3-f]pyrido[3,2,1-ij]quinoline-10-carbonitrile, Coumarin 523, 2,3,6,7-Tetrahydro-11-oxo-1H,5H,11H-[1]benzopyrano[6,7,8-ij]quinolizine-10-carbonitrile

C3063-200MG
TCIAC3063-200MGEA 112 EUR InStock
TCIAC3063-200MG
Coumarin 337 ≥98.0% (par HPLC)
Coumarin 337


Formule: C₁₆H₁₄N₂O₂
MW: 266,3 g/mol
Numéro MDL: MFCD00051332
Numéro CAS: 55804-68-7
EINECS: 259-827-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Elemental analysis (Nitrogen) 10.00 to 11.00 %
Molar extinction coefficient min. 50000 (CH2Cl2, 445 to 449nm)

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité