Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3-Cyanochromone ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Chromone-3-carbonitrile, 4-Oxo-4H-chromene-3-carbonitrile

C3075-5G
TCIAC3075-5GEA 70.4 EUR InStock
TCIAC3075-5G
3-Cyanochromone ≥98.0% (par GC)
3-Cyanochromone


Formule: C₁₀H₅NO₂
MW: 171,16 g/mol
Numéro MDL: MFCD00052604
Numéro CAS: 50743-17-4
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 175.0 to 179.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité