Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Calcitriol ≥97.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI
Danger

C3078-1MG
TCIAC3078-1MGEA 580 EUR InStock
TCIAC3078-1MG
Calcitriol ≥97.0% (par HPLC)
Calcitriol


Formule: C₂₇H₄₄O₃
Point de fusion: 119°C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00867079
Numéro CAS: 32222-06-3
EINECS: 250-963-8
ONU: 2811
ADR: 6.1,I
Merck Index: 14,01644
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité