Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-(9H-Carbazol-9-yl)aniline ≥98.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention

C3082-1G
TCIAC3082-1GEA 369 EUR InStock
TCIAC3082-1G
4-(9H-Carbazol-9-yl)aniline ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
4-(9H-Carbazol-9-yl)aniline


Formule: C₁₈H₁₄N₂
Numéro MDL: MFCD00626047
Numéro CAS: 52708-37-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 94.0 to 98.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité