Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Chloro-6-méthylquinoléine ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention

C3084-1G
TCIAC3084-1GEA 142 EUR InStock
TCIAC3084-1G
4-Chloro-6-méthylquinoléine ≥98.0% (par GC)
4-Chloro-6-méthylquinoléine


Formule: C₁₀H₈ClN
Point d'ébullition: 140°C
Numéro MDL: MFCD02684204
Numéro CAS: 18436-71-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 51.0 to 55.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité