Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

(5-Carboxypentyl)triphenylphosphonium bromide ≥96.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI
Attention

C3113-5G
TCIAC3113-5GEA 103 EUR InStock
TCIAC3113-5G
(5-Carboxypentyl)triphenylphosphonium bromide ≥96.0% (par analyse titrimétrique)
(5-Carboxypentyl)triphenylphosphonium bromide


Formule: C₂₄H₂₆BrO₂P
Numéro MDL: MFCD00055556
Numéro CAS: 50889-29-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 95.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 96.0 %
Melting point 198.0 to 202.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité