Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Chlormadinone Acetate ≥97.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 6-Chloro-17alpha-hydroxypregna-4,6-diene-3,20-dione Acetate, 17alpha-Acetoxy-6-chloro-6-dehydroprogesterone, 17alpha-Acetoxy-6-chloropregna-4,6-diene-3,20-dione

C3116-1G
TCIAC3116-1GEA 60.5 EUR InStock
TCIAC3116-1G
Chlormadinone Acetate ≥97.0% (par HPLC)
Chlormadinone Acetate


Formule: C₂₃H₂₉ClO₄
MW: 404,93 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00056471
Numéro CAS: 302-22-7
EINECS: 206-118-0
Merck Index: 14,02102
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (Argentmetric Titration) min. 96.0 %
Melting point 206.0 to 210.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D +1.0 to +3.0 deg (C=0.3, CHCl3)

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité