Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Chloro-3,5-dimethylpyrazine ≥95.0% (par GC)

Fournisseur: TCI

C3118-1G
TCIAC3118-1GEA 136 EUR InStock
TCIAC3118-1G
2-Chloro-3,5-dimethylpyrazine ≥95.0% (par GC)
2-Chloro-3,5-dimethylpyrazine


Formule: C₆H₇ClN₂
MW: 142,5900 g/mol
Point d'ébullition: 112°C
Numéro MDL: MFCD00126945
Numéro CAS: 38557-72-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité