Carbon nanotube à paroi simple, Length: ∼5 µm, Ø <∼3nm (>85%)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: CNT
C3133-200MG
TCIAC3133-200MGEA 200 EUR InStock
TCIAC3133-200MG
Carbon nanotube à paroi simple, Length: ∼5 µm, Ø <∼3nm (>85%)
Carbon nanotube
Formule: C
MW: 12,011 g/mol
Numéro MDL: MFCD00133992
Numéro CAS: 308068-56-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Black powder to crystal
Purity (TPO Method) min. 85 %
Diameter max. 3 nm
Length min. 5 micro_m
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité