Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

N-(9-Cyclopropyl-1-oxononyl)-N-hydroxy-beta-alanine ≥80.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: NCDM-64, TC-E 5002

C3134-5MG
TCIAC3134-5MGEA 128 EUR InStock
TCIAC3134-5MG
N-(9-Cyclopropyl-1-oxononyl)-N-hydroxy-beta-alanine ≥80.0% (par HPLC)
N-(9-Cyclopropyl-1-oxononyl)-N-hydroxy-beta-alanine


Formule: C₁₅H₂₇NO₄
MW: 285,38 g/mol
Point de fusion: 87°C
Température de stockage: Congélateur
Numéro CAS: 1453071-47-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) (CAD) min. 80.0 area%
Elemental analysis (Nitrogen) 4.50 to 5.30 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité